Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Temperature probes SS400, standard version, 4,8×380 mm
Codice catalogo WITGDH.WHP503050
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Codice catalogo WITGDH.WHP503050
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Temperature probe for use with heating mantle controller WHM-C10D.
Specifiche
- Descrizione:Temperature probes SS400, standard version
- Ø×L:4,8×380 mm