2-Chlorothioxanthone 98%
Bottle
APOSOR471609-500G
New Product
: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
- :86-39-5
- :C₁₃H₇ClOS
- :MFCD00005067
- :246.72 g/mol
- :Ambiente
- Tipo di conf.:Bottle