Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Isoleucine
D(-)-Isoleucine
Bottle
N° de catalogue APOSOR36341-25G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
D(-)-Isoleucine
N° de catalogue APOSOR36341-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  319-78-8
D(-)-Isoleucine
Bottle
Numéro CAS:  319-78-8
Prix
SFr. 1’600.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • Numéro CAS:319-78-8
  • Formule:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • Numéro MDL:MFCD00064221
  • Poids moléculaire:131.17 g/mol
  • Point de fusion:265…274 °C
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Ambiente
Spécifications
Spécifications
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.