Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
9,10-Diphenylanthracene

9,10-Diphenylanthracene

Bottle
Codice catalogo APOSOR350132-100G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
9,10-Diphenylanthracene
Codice catalogo APOSOR350132-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  1499-10-1
9,10-Diphenylanthracene

Bottle

Numero CAS:  1499-10-1
Price
347.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:1499-10-1
  • Formula:C₂₆H₁₈
  • Numero MDL:MFCD00001253
  • Molecular Weight:330.43 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.