Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-α-Bromophenylacetic acid
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Bottle
Codice catalogo APOSOR350067-25G
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Codice catalogo APOSOR350067-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  4870-65-9
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Bottle
Numero CAS:  4870-65-9
Price
SFr. 58.90
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • Numero CAS:4870-65-9
  • Formula:C₈H₇BrO₂
  • Numero MDL:MFCD00004206
  • Molecular Weight:215.0440 g/mol
  • Punto di fusione:82…83 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle