Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Bottle
Catalog # APOSOR18365-500G
Irritant
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
D-(-)-Penicillamine
Catalog # APOSOR18365-500G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  52-67-5
D-(-)-Penicillamine
Bottle
CAS Number:  52-67-5
Price
SFr. 790.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
  • CAS Number:52-67-5
  • Formula:C₅H₁₁NO₂S
  • MDL Number:MFCD00064302
  • Molecular Weight:149.2 g/mol
  • Melting Pt:∼ 212 °C (dec.)
  • Melting Pt:ca 212 °C (dec.)
  • Storage Temperature:Refrigerata
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..