2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Bottle
Codice catalogo APOSOR10592-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Codice catalogo APOSOR10592-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 830-79-5
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
- Numero CAS:830-79-5
- Formula:C₁₀H₁₂O₄
- Numero MDL:MFCD00003313
- Molecular Weight:196,19988 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle