Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%

2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%

Bottle
Codice catalogo APOSOR10592-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Codice catalogo APOSOR10592-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  830-79-5
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%

Bottle

Numero CAS:  830-79-5
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

  • Numero CAS:830-79-5
  • Formula:C₁₀H₁₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00003313
  • Molecular Weight:196,19988 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.