2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Bottle
Codice catalogo APOSOR10592-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Codice catalogo APOSOR10592-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 830-79-5
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
- Numero CAS:830-79-5
- Formula:C₁₀H₁₂O₄
- Numero MDL:MFCD00003313
- Molecular Weight:196,19988 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..