Orders LinkContactUsLinkComponent
Pirocatechina 99%
Pirocatechina 99%
Bottle
Codice catalogo APOSOR923744-5G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Pirocatechina 99%
Codice catalogo APOSOR923744-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  120-80-9
Pirocatechina 99%
Bottle
Numero CAS:  120-80-9
Price
SFr. 31.20
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  • Numero CAS:120-80-9
  • Formula:C₆H₆O₂
  • Numero MDL:MFCD00002188
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Punto di ebollizione:245 °C
  • Punto di fusione:103…106 °C
  • Punto di infiammabilità:131 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.