Orders LinkContactUsLinkComponent
Pirocatechina 99%
Bottle
Codice catalogo APOSOR923744-10G
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Pirocatechina 99%
Codice catalogo APOSOR923744-10G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  120-80-9
Pirocatechina 99%
Bottle
Numero CAS:  120-80-9
Price
SFr. 38.10
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  • Numero CAS:120-80-9
  • Formula:C₆H₆O₂
  • Numero MDL:MFCD00002188
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Punto di ebollizione:245 °C
  • Punto di fusione:103…106 °C
  • Punto di infiammabilità:131 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche