4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Bottle
Katalognr. APOSOR922883-100G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Katalognr. APOSOR922883-100G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 22042-73-5
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:22042-73-5
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00191450
- Molekulargewicht:166.1739 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:40 °C
- Lagertemperatur:Ambiente
Technische Daten
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottle
Technische Daten