L(-)-Triptofano ≥99.5%
Bottle
Codice catalogo APOSBIT0720-2.5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
L(-)-Triptofano ≥99.5%
Codice catalogo APOSBIT0720-2.5KG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 73-22-3
Vai a
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Sinonimi: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- Numero CAS:73-22-3
- Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00064340
- Molecular Weight:204.23 g/mol
- Punto di fusione:280…285 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-795-6
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Cat. No.:APOSBIT0720-2.5KG