Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuchsin basic
Fuchsin basic
Bottle
Codice catalogo APOSBIGE1007-25G
Irritante
Ambiente
Salute
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Fuchsin basic
Codice catalogo APOSBIGE1007-25G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  632-99-5
Fuchsin basic
Bottle
Numero CAS:  632-99-5
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • Numero CAS:632-99-5
  • Formula:C₂₀H₁₉N₃·ClH
  • Numero MDL:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337,8459 g/mol
  • UN:3077
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle