Fuchsin basic
Bottle
Codice catalogo APOSBIGE1007-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Fuchsin basic
Codice catalogo APOSBIGE1007-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 632-99-5
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
- Numero CAS:632-99-5
- Formula:C₂₀H₁₉N₃·ClH
- Numero MDL:MFCD00012569
- Molecular Weight:337,8459 g/mol
- UN:3077
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle