D-(-)-Aspartic acid
Bottle
Codice catalogo APOSBIA0866-500G
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
D-(-)-Aspartic acid
Codice catalogo APOSBIA0866-500G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 1783-96-6
Vai a
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Sinonimi: D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
- Numero CAS:1783-96-6
- Formula:C₄H₇NO₄
- Numero MDL:MFCD00063081
- Molecular Weight:133.1 g/mol
- Punto di fusione:>300 °C
- Punto di fusione:>300 °C
- Densità:1,66 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:217-234-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle