Bendamustine hydrochloride 99%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1012316-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Bendamustine hydrochloride 99%
Codice catalogo APOSOR1012316-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 3543-75-7
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Sinonimi: Bendamustine HCl, 5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazole-2-butyric acid hydrochloride, SDX-15 HCl, Cytostasane HCl, EP 311, 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
- Numero CAS:3543-75-7
- Formula:C₁₆H₂₂Cl₃N₃O₂
- Numero MDL:MFCD01658758
- Molecular Weight:394,72 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle



