Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bendamustine hydrochloride 99%

Bendamustine hydrochloride 99%

Bottle
Codice catalogo APOSOR1012316-1G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Bendamustine hydrochloride 99%
Codice catalogo APOSOR1012316-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  3543-75-7
Bendamustine hydrochloride 99%

Bottle

Numero CAS:  3543-75-7
Price
SFr. 162.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

Sinonimi:  Bendamustine HCl, 5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazole-2-butyric acid hydrochloride, SDX-15 HCl, Cytostasane HCl, EP 311, 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
  • Numero CAS:3543-75-7
  • Formula:C₁₆H₂₂Cl₃N₃O₂
  • Numero MDL:MFCD01658758
  • Molecular Weight:394,72 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle

Specifiche

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..