AC-Beta-ALA-OH 97%
Bottle
Codice catalogo APOSOR1012185-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
AC-Beta-ALA-OH 97%
Codice catalogo APOSOR1012185-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 3025-95-4
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Sinonimi: N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
- Numero CAS:3025-95-4
- Formula:C₅H₉NO₃
- Numero MDL:MFCD00037296
- Molecular Weight:131,13 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle