[EN]LEUKOSILK 5 M X 1.25 CM 1 * 1 ST
Codice catalogo SOEH1009209
Nome del fornitore: SOEHNGEN
New Product
[EN]LEUKOSILK 5 M X 1.25 CM 1 * 1 ST
Codice catalogo SOEH1009209
Nome del fornitore: SOEHNGEN
New Product
Frequently Bought Together
VWR® Reagent Reservoirs
Nome del fornitore: VWR Collection
Assistent Brushes with Cotton Tip Bristles
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Siringhe, 2 pezzi, HENKE-JECT®
Nome del fornitore: HENKE SASS WOLF
Puntali per pipette, Finntip™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals