ContactUsLinkComponent
[EN]SICHERHEITS-TRANSPORTKANNE 1L 1 * 1 pezzi
Contenitori per trasporto sicuro
Codice catalogo ROET01TV
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
New Product
Contenitori per trasporto sicuro
Codice catalogo ROET01TV
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
New Product
Specifiche
  • Capacità:
    1 L
  • Descrizione:
    Can with screw cap 1¼" and pressure control valve
  • Seq:
    2
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Per trasporto sicuro (UN) di prodotti pericolosi in camion, treni, navi o aerei.
  • In acciaio inox di alta qualità e chimicamente resistente con guarnizioni in PTFE
  • Tutti i tipi di prodotti pericolosi con gruppo di confezionamento X
  • Per evitare l'uso di imballaggi a perdere non restituibili per il trasporto
  • Tappo a vite senza valvola di controllo pressione: disponibile anche con valvola di controllo pressione
  • Parafiamma rimovibile
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Certifications: Design approvato a norma ADR, RID, codice IMDG, ICAO-TI e GGVSEB.
Delivery: Botti 10 e 25 litri e tanica 20 litri sono dotati di vite di ventilazione separata per massimizzare la portata e consentire la decantazione in posizione orizzontale, se usato in combinazione con rubinetto a chiusura automatica (119-2401).
Frequently Bought Together