Reagenti Chemkey per ammoniaca libera e totale. Range: - 0,05 - 0,50 mg/L NH3-N (ammoniaca libera) - 0,05 - 1,50 mg/L NH3-N (ammoniaca totale, con max. 0,50 mg/L di ammoniaca libera). Per analizzatore parallelo portatile SL1000 (PPA). 1 * 25 Tests
HACH8791500
: Hach