[EN]13 COMPONENTS MIX 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM117926L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]13 COMPONENTS MIX 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM117926L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Acido trifluoroacetico, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Orange
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Water standards, CRM, Karl Fischer titration, HYDRANAL™, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals