[EN]HAMILTON STAR AND VANTAGE COMPATIBLE 1 * 7.680 pezzi
Codice catalogo FLUTHAM-50.NS
Nome del fornitore: FLUOTICS
New Product
[EN]HAMILTON STAR AND VANTAGE COMPATIBLE 1 * 7.680 pezzi
Codice catalogo FLUTHAM-50.NS
Nome del fornitore: FLUOTICS
New Product
Frequently Bought Together
Pipette Pasteur
Nome del fornitore: RATIOLAB
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Puntali per pipette, Finntip™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Divaricatori, a L, monouso
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Puntali (CO-RE Tips) e materiali di consumo per sistemi robotici
Nome del fornitore: HAMILTON ROBOTICS