[EN]ISOFIELD HORIZON C/ALL W/HOOD XXL 1 * 20 pezzi
Codice catalogo ISOF80020XXL
Nome del fornitore: ISOFIELD IRELAND
New Product
[EN]ISOFIELD HORIZON C/ALL W/HOOD XXL 1 * 20 pezzi
Codice catalogo ISOF80020XXL
Nome del fornitore: ISOFIELD IRELAND
New Product
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Puntali per pipette, Finntip™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Nome del fornitore: VWR Collection
Pipette tips, Labtip
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Disposable cannulas
Nome del fornitore: EHRHARDT SOEHNE
[EN]ISOFIELD HORIZON C/ALL W/HOOD XL 1 * 20 pezzi
Nome del fornitore: ISOFIELD IRELAND