ContactUsLinkComponent
entsprechend EN 14387-ABEK2-P3 mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe,Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Ammoniak, bei gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Stoffen. Jeweils e 1 * 1 items
Codice catalogo BART202424
Nome del fornitore:  BARTELS RIEGER
New Product
entsprechend EN 14387-ABEK2-P3 mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe,Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Ammoniak, bei gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Stoffen. Jeweils e 1 * 1 items
Codice catalogo BART202424
Nome del fornitore:  BARTELS RIEGER