Taniche, a collo stretto
25 L, UN approval: 3H1/Y1.9/170, 248×290×444 mm, 61 mm, With screw cap
Codice catalogo RIXI6020325061WC
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Taniche, a collo stretto
Codice catalogo RIXI6020325061WC
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, blue.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −40 to +110 °C
- UN approval
Contenitore universale per l'industria, il commercio e il laboratori. Ideale per confezionamento, stoccaggio e trasporto.
Specifiche
- Filettatura:61 mm
- Tipo:With screw cap
- Capacità:25 L
- Descrizione:UN approval: 3H1/Y1.9/170
- Seq:12
- L×P×A:248×290×444 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoFilettaturaPerDisponibilitàPrice
- Screw cap, black, HDPEScrew cap, black, HDPERIXI8-6020-6161 mmJerricans, 20 − 30 LLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoFilettaturaPerDisponibilitàPrice
- Screw cap, red, HDPEScrew cap, red, HDPERIXI8-6021-61-R61 mmJerricans, 20 − 30 LLog in per disponibilità1 * 25 ST - SFr. 48.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoFilettaturaPerDisponibilitàPrice
- Screw cap, black, HDPEScrew cap, black, HDPERIXI8-6020-4545 mmJerrican, 5 and 10 LLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1.20