Orders LinkContactUsLinkComponent
Taniche, a collo stretto
Taniche, a collo stretto
20 L, UN approval: 3H1/Y1.9/180, 248×290×379 mm, 61 mm, With screw cap
Codice catalogo RIXI6020320061WC
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Taniche, a collo stretto
Codice catalogo RIXI6020320061WC
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Taniche, a collo stretto
Taniche, a collo stretto
20 L, UN approval: 3H1/Y1.9/180, 248×290×379 mm, 61 mm, With screw cap
Price
SFr. 119.00
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, blue.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −40 to +110 °C
  • UN approval
Contenitore universale per l'industria, il commercio e il laboratori. Ideale per confezionamento, stoccaggio e trasporto.
Specifiche
  • Filettatura:
    61 mm
  • Tipo:
    With screw cap
  • Capacità:
    20 L
  • Descrizione:
    UN approval: 3H1/Y1.9/180
  • Seq:
    09
  • L×P×A:
    248×290×379 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Screw cap, black, HDPE
    Screw cap, black, HDPE
    RIXI8-6020-61
    61 mm
    Jerricans, 20 − 30 L
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Screw cap, red, HDPE
    Screw cap, red, HDPE
    RIXI8-6021-61-R
    61 mm
    Jerricans, 20 − 30 L
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 48.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Screw cap, black, HDPE
    Screw cap, black, HDPE
    RIXI8-6020-45
    45 mm
    Jerrican, 5 and 10 L
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.20