Taniche, a collo stretto
10 L, UN approval: 3H1/Y1.9/170, 193×234×298 mm, 45 mm, With screw cap
RIXI6020310045WC
HDPE, blue.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −40 to +110 °C
- UN approval
Contenitore universale per l'industria, il commercio e il laboratori. Ideale per confezionamento, stoccaggio e trasporto.
Documents
- Filettatura:45 mm
- Tipo:With screw cap
- Capacità:10 L
- Descrizione:UN approval: 3H1/Y1.9/170
- Seq:06
- L×P×A:193×234×298 mm
Accessories
- DescrizioneFilettaturaPer
- DescrizioneFilettaturaPer
- DescrizioneFilettaturaPer