Orders LinkContactUsLinkComponent
b.safe Laboratory Flasks
b.safe Laboratory Flasks
500 ml, GL 45
Codice catalogo BOHLR105-79
Nome del fornitore:   Bohlender
b.safe Laboratory Flasks
Codice catalogo BOHLR105-79
Nome del fornitore:  Bohlender
b.safe Laboratory Flasks
b.safe Laboratory Flasks
500 ml, GL 45
Price
SFr. 43.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory flask made of borosilicate glass.
  • Includes screw cap and spout made of PP
Specifiche
  • Filettatura:
    GL 45
  • Capacità:
    500 ml
  • Seq:
    01