Vai a Intestazione
Vai a Contenuti principale
Vai a Piè di pagina
Ricerca avanzata
Ricerca avanzata
Scheda di sicurezza
Certificati
Dati del produttore
0
0,00 SFr.
Order Entry
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
N-HYDROXY-5-NORBORNENE-2,3-DICARBOXIMIDE 1 * 25 g
Catalog # AMBDA551741-25G
Supplier:
AMBEED
Expand image
N-HYDROXY-5-NORBORNENE-2,3-DICARBOXIMIDE 1 * 25 g
Catalog # AMBDA551741-25G
Supplier:
AMBEED
Frequently Bought Together
Etanolo, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® Reagent Reservoirs
Supplier: VWR Collection
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Disposable cannulas
Supplier: EHRHARDT SOEHNE