3-RANDSIEGELNAHTBEUTEL AL+PE INNENMAß 150 X 225 MM12 Mµ PET/12 Mµ ALU/75 Mµ LDPE UNBEDRUCKT EINREIßKERBE 20 MM AN GESCHLOSSENER SEI TE VPE 800 ST./ UNTERVERP. 50 ST.STAT. WARENNR.: 7616999
Codice catalogo MSPP5101401525
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together