Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G15, blu/grigio, 40 mm, +
  EHRS15886240C
Disposable cannulas
  EHRS15886240C
Disposable cannulas
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G15, blu/grigio, 40 mm, +
SFr. 49.30
1 * 100 ST
Disposable cannulas.
  • Pyrogen-free, not toxic
  • With lancet cut
  • EO-sterilisation
  • Gauge:
    G15
  • Sterili:
    +
  • Colore:
    blu/grigio
  • Descrizione:
    Disposable cannulas
  • Lunghezza:
    40 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..