Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Cap GL 40
Screw Cap GL 40
GL 40, nero, PP
Codice catalogo RIXIU8S1001401800
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Screw Cap GL 40
Codice catalogo RIXIU8S1001401800
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Screw Cap GL 40
GL 40, nero, PP
Price
SFr. 928.00
Log in per disponibilità
1 * 1.800 ST
Product Details & Documents
Screw cap made of black PP with ALU laminated PE foam insert for thread GL 40.
  • Height: 14,4 mm
  • Weight: 6 g
The PP screw caps makes it very popular for packaging food and cosmetics, among other things.
Specifiche
  • Filettatura:
    GL 40
  • Colore:
    nero
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    RIXIU8S1001401800