Orders LinkContactUsLinkComponent
Dipping Pipettes
Dipping Pipettes
Dipping pipette, tolerance ±0,06 ml, 25 ml
Codice catalogo NEUB0276-50-025
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Dipping Pipettes
Codice catalogo NEUB0276-50-025
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Dipping Pipettes
Dipping pipette, tolerance ±0,06 ml, 25 ml
Price
SFr. 107.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dipping pipettes for sampling predefined volumes. The pipettes are immersed into the samples and filled via the open top. The pipette is emptied by tilting sideways. Calibrated to deliver EX.
Specifiche
  • Capacità:
    25 ml
  • Descrizione:
    Dipping pipette, tolerance ±0,06 ml
  • Seq:
    03