Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide Trays
Slide tray, bianco, PS, 194×297×12 mm, 20
  DELT989921
 :   DELTALAB
Slide Trays
  DELT989921
 :  DELTALAB
Slide Trays
Slide Trays
Slide tray, bianco, PS, 194×297×12 mm, 20
SFr. 140.00
1 * 1 ST
Stackable slide trays of polystyrene.
  • N. di vetrini:
    20
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Slide tray
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    194×297×12 mm