Orders LinkContactUsLinkComponent
NBF (10%) CONC 4x1 GAL 1 * 4 pezzi
NBF (10%) CONC 4x1 GAL 1 * 4 pezzi
Codice catalogo SHAN5700
Nome del fornitore:   Epredia
NBF (10%) CONC 4x1 GAL 1 * 4 pezzi
Codice catalogo SHAN5700
Nome del fornitore:  Epredia
NBF (10%) CONC 4x1 GAL 1 * 4 pezzi
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 4 ST