Quaternary ammonium, 473mL Concentrate 1 * 12 Bottle
Codice catalogo VELTDQ10006-16Z01E
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
New Product
Quaternary ammonium, 473mL Concentrate 1 * 12 Bottle
Codice catalogo VELTDQ10006-16Z01E
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
New Product
Frequently Bought Together
Etere etilico ≥99.5% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, anidro (max. 0,0020% H<sub>2</sub>O) ≥99.9%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Butanolo ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
N,N-Dimetilacetammide ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥99.5% (by GC), EMSURE® Reag. Ph. Eur., Reag. USP per analisi
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano ≥99% (GC (n-heptane basis)), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals