Cryobank™ Preservation System
Storage box for 81 vials each, 1
Codice catalogo MAST291690
Nome del fornitore: MAST DIAGNOSTICA
Cryobank™ Preservation System
Codice catalogo MAST291690
Nome del fornitore: MAST DIAGNOSTICA
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Cryobank™ is a preservation system with a high recultivation rate. Colour coded tubes make it easy to find the mircroorganisms.
- Quick
- Efficient
- Reliable
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoMAST DIAGNOSTICA Microorganism Tests, Preservation System
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Storage box for 81 vials each