Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Cryo Boxes
Accessories for Cryo Boxes
Driver, PP, natural, 3×3 compartments, 1×121×27 mm, 8 g
Codice catalogo GLWAZP33
Nome del fornitore:   GLW
Accessories for Cryo Boxes
Codice catalogo GLWAZP33
Nome del fornitore:  GLW
Accessories for Cryo Boxes
Accessories for Cryo Boxes
Driver, PP, natural, 3×3 compartments, 1×121×27 mm, 8 g
Price
SFr. 2.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Driver, PP, natural, 3×3 compartments, 1×121×27 mm, 8 g
  • Seq:
    13