Colour Standards ASTM
ASTM 1 colour standard, single solution, 500 mL
Codice catalogo PROOALK-ASTM10
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Colour Standards ASTM
Codice catalogo PROOALK-ASTM10
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:ASTM 1 colour standard, single solution
- Cat. No.:PROOALK-ASTM10
- Metodo:Colour analysis
- Temperatura di conservazione:Room temperature