Colour Standards ASTM
ASTM 7 colour standard, single solution, 500 mL
Codice catalogo PROOALK-ASTM70
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Colour Standards ASTM
Codice catalogo PROOALK-ASTM70
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:ASTM 7 colour standard, single solution
- Cat. No.:PROOALK-ASTM70
- Metodo:Colour analysis
- Temperatura di conservazione:RT