Sealing tapes
Sealing tape, ContaineriSEAL™, bianco, 25,4 mm
DIVECSEAL-XLW
Sealing tapes in different colours.
- Different sizes
- Temperature resistant
- Chemically resistant
Length: 2,7 m
- Larghezza:25,4 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:Sealing tape, ContaineriSEAL™
- Seq:09
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.