Sgabello da sella, Lab
Sgabello da sella, Pelle artificiale, beige, 540 - 800 mm, Ruote
Catalog # 132-1460
Supplier: bimos
Jump to:
Product Details & Documents
Il comodo sedile a sella favorisce una postura di seduta ergonomica che supporta la naturale forma a S della colonna vertebrale. L'angolo tra la parte superiore e inferiore del corpo è di circa 135 gradi anziché 90 gradi. Questa postura di seduta eretta rende lo sgabello a sella particolarmente ergonomico. Ideale per l'assistenza sanitaria e i laboratori, le camere bianche, i servizi e per le postazioni di lavoro alte che richiedono mobilità o offrono solo uno spazio limitato per le gambe.
- Altezza di seduta extra-large da 540 a 800 mm: ideale per adattarsi al posto di lavoro e all'utente
- Dinamiche di seduta 3D intuitive assicurano una seduta attiva e dinamica
- La copertura della molla a gas protegge dall'accumulo di sporco e polvere
- Design igienico: meccanismo senza cuciture, senza pieghe e incapsulato
- Base in alluminio salvaspazio (ø 540 mm): compatta, leggera e mobile
- Ruote universali extra-large e scorrevoli (ø 65 mm) per la massima mobilità
Imbottitura in schiuma a tre zone per un'ottimale compensazione della pressione e comfort di seduta. Pelle artificiale: morbida e confortevole, lavabile e resistente ai disinfettanti.
Specifications
- Descrizione:Sgabello da sella, Pelle artificiale, beige
- Altezza:540 - 800 mm
- Seq:01
- Base:Ruote