Orders LinkContactUsLinkComponent
Sgabello da sella, Lab
Sgabello da sella, Lab
Sgabello da sella, Pelle artificiale, menta, 540 - 800 mm, Ruote
Codice catalogo 132-1459
Nome del fornitore:   bimos
Sgabello da sella, Lab
Codice catalogo 132-1459
Nome del fornitore:  bimos
Sgabello da sella, Lab
Sgabello da sella, Lab
Sgabello da sella, Pelle artificiale, menta, 540 - 800 mm, Ruote
Price
SFr. 377.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Il comodo sedile a sella favorisce una postura di seduta ergonomica che supporta la naturale forma a S della colonna vertebrale. L'angolo tra la parte superiore e inferiore del corpo è di circa 135 gradi anziché 90 gradi. Questa postura di seduta eretta rende lo sgabello a sella particolarmente ergonomico. Ideale per l'assistenza sanitaria e i laboratori, le camere bianche, i servizi e per le postazioni di lavoro alte che richiedono mobilità o offrono solo uno spazio limitato per le gambe.
  • Altezza di seduta extra-large da 540 a 800 mm: ideale per adattarsi al posto di lavoro e all'utente
  • Dinamiche di seduta 3D intuitive assicurano una seduta attiva e dinamica
  • La copertura della molla a gas protegge dall'accumulo di sporco e polvere
  • Design igienico: meccanismo senza cuciture, senza pieghe e incapsulato
  • Base in alluminio salvaspazio (ø 540 mm): compatta, leggera e mobile
  • Ruote universali extra-large e scorrevoli (ø 65 mm) per la massima mobilità
Imbottitura in schiuma a tre zone per un'ottimale compensazione della pressione e comfort di seduta. Pelle artificiale: morbida e confortevole, lavabile e resistente ai disinfettanti.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Sgabello da sella, Pelle artificiale, menta
  • Altezza:
    540 - 800 mm
  • Seq:
    03
  • Base:
    Ruote