[5,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)-2,2-BIPYRIDINE-ΚN,ΚN]BIS[3,5-DIFLUORO-2-[5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL-ΚN]PHENYL] IRIDIUM HEXAFLUOROPHOS PHATE 1 * 250 mg
Codice catalogo AMBDA1175854-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
[5,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)-2,2-BIPYRIDINE-ΚN,ΚN]BIS[3,5-DIFLUORO-2-[5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL-ΚN]PHENYL] IRIDIUM HEXAFLUOROPHOS PHATE 1 * 250 mg
Codice catalogo AMBDA1175854-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Pirogallolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
n-Eptano, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metiltriclorosilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilendiammina 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Esano (miscela di isomeri) ≥95%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2-PROPANOL?á(USP, BP, PH. EUR.)?áPURE 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acqua, ultrapuro per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Dibutil-etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
N,N-Dimetilformammide ≥99.8% ACS per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dimetilsolfossido, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Butylboronic acid, Supelco®
Nome del fornitore: Merck