Magicard™ Prima 8 Clear Laminate Patch Films
Clear patch laminate for Prima 8 laminator, Laminated film, 0,6 mil
Codice catalogo BRDY321993
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Prima 8 Clear laminate patch film for Prima 8 laminator.
- Provide extra protection against scratches on your card
- Can be applied with Prima 8 laminator
One laminate roll.
Specifiche
- Descrizione:Clear patch laminate for Prima 8 laminator
- Materiale:Laminated film
- Seq:01
- Spessore:0,6 mil