Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde | Avantor

Sonde

NTC food probe (IP 67) with PTFE cable up to 250 °C, fixed cable 1,5 m, stainless steel, −50...+150 °C, ±0,5% of m.v. (100...150 °C); ±0,2 °C (−25...+74,9 °C); ±0,4 °C (Remaining measuring range)
Katalognr. TEST0615.3311
Anbieter:   Testo
Sonde
Katalognr. TEST0615.3311
Anbieter:  Testo
Sonde
Sonde

NTC food probe (IP 67) with PTFE cable up to 250 °C, fixed cable 1,5 m, stainless steel, −50...+150 °C, ±0,5% of m.v. (100...150 °C); ±0,2 °C (−25...+74,9 °C); ±0,4 °C (Remaining measuring range)

Preis
SFr. 173.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.

Technische Daten
  • Range di misura:
    −50...+150 °C
  • Descrizione:
    NTC food probe (IP 67) with PTFE cable up to 250 °C, fixed cable 1,5 m, stainless steel
  • Seq:
    14
  • Accuratezza:
    ±0,5% of m.v. (100...150 °C); ±0,2 °C (−25...+74,9 °C); ±0,4 °C (Remaining measuring range)
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..