PRIME-XV DENDRITIC CELL MATURATION C 1 * 500 mL
Codice catalogo SHBT91146
Nome del fornitore: Shenandoah Biotechnology
New Product
PRIME-XV DENDRITIC CELL MATURATION C 1 * 500 mL
Codice catalogo SHBT91146
Nome del fornitore: Shenandoah Biotechnology
New Product
Frequently Bought Together
VWR® Ultra-High Performance Centrifuge Tubes
Nome del fornitore: VWR Collection
Bottiglie per terreni di coltura, quadrate, sterili, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR®, CryoBox, cartone, 133×133 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, Sterile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, Graduated
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Piastra Petri, PS
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Contenitori per campioni dritti con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF