Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenolo
Fenolo
100 mL
Codice catalogo ACSDF330654.L1
Nome del fornitore:   CPACHEM
Fenolo
Codice catalogo ACSDF330654.L1
Nome del fornitore:  CPACHEM
Numero CAS:  108-95-2
Fenolo
100 mL
Numero CAS:  108-95-2
Price
121.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • Numero CAS:108-95-2
  • Formula:C₆H₅OH
  • Numero MDL:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Densità:1 g/cm³
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
Specifiche